Learn More
Clorfeniramina-d6 Sal de Maleato, TRC
Código de producto. 30041344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041344 2.5 mg 2.50 miligramo
30040997 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30041344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4243032.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219806-45-7
Fórmula molecular C16 D6 H13 Cl N2 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 396.8976
Sinónimo Chlorphenamine-D6 Maleate, Chlorpheniramine D6 Maleate, 3-(4-Chlorophenyl)-3-pyridin-2-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine maleate, Chlorpheniramine-d6 maleate, Chlorphenamine-d6 maleate, Chlorphenamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Maleate, γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-Butenedioate Salt (1:1), 3-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine (2Z)-2-Butenedioate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 3-(4-clorofenil)-3-piridina-2-il-N,N-bis(trideuteriometil)propano-1-amina
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenamine-D6 Maleate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1723
Porcentaje de pureza >95%