Learn More
(±)-Maleato de clorfeniramina-d6 (N,N-dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorphenamine-D6 Maleate |
| CAS | 1219806-45-7 |
| Fórmula molecular | C16 D6 H13 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Chlorphenamine-D6 Maleate, Chlorpheniramine D6 Maleate, 3-(4-Chlorophenyl)-3-pyridin-2-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine maleate, Chlorpheniramine-d6 maleate, Chlorphenamine-d6 maleate, 3-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine (2 Z)-2-Butenedioate, 3-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine (2 Z)-2-Butenedioate, 3-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine (2 Z)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15 H,10,12H2,1-2H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3; |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2 H])([2 H])[2 H].OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 3-(4-clorofenil)-3-piridin-2-il-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 396.8976 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1723 g/mol |
| Mostrar más |