Learn More
Clorfenesina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327585 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327585 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11553000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenesin
CAS 104-29-0
Nombres de analitos o componentes Chlorphenesin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 Cl O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenoxi)propano-1,2-diol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 202.63
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 202,0397 g/mol