Learn More
Maleato de N-óxido de clorfenamina, Mikromol™
Código de producto. 18040340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18040340 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18040340 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0090.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maleato de N-óxido de clorfenamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenamine N-Oxide Maleate
CAS 2575516-38-8
Nombres de analitos o componentes Chlorphenamine N-Oxide Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 O . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Chlorphenamine N-Oxide Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES C[N+](C)([O-])CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (Z)-but-2-enedioico; óxido de 3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 406.86
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1295 g/mol