Learn More
Maleato de clorfenamina, LoGiCal
Código de producto. 30464148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464148 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464148 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0090.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Chlorphenamine Maleate
CAS 113-92-8
Nombres de analitos o componentes Chlorphenamine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Chlorphenamine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Chlorpheniramine Maleate, gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[p-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine maleate (1:1), (+/-)-Chlorpheniramine maleate, 1-Parachlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 1-p-Chlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, Allergin, Allergisan, Antagonate, C-Meton, Carbinoxamide maleate, Chlor-Trimeton, Chlor-Tripolon, Chlorophenamine, Chloroprophenpyridamine maleate, Chlorphenamine hydrogen maleate, Chlorphenamine maleate, Chlorpheniramine maleate, Chlorprophenpyridamine maleate, Cloropiril, Histadur, Histadur dura-tabs, Histaspan, Ibioton, Lorphen, Neorestamin, Piriex, Piriton, Puermin, Pyridamal 100, Synistamin, Teldrin, dl-Chlorpheniramine maleate, Brompheniramine Maleate Impurity A as Maleate, Brompheniramine Impurity A as Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 390.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1346 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.