Learn More
Maleato de clorfenamina, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Chlorphenamine Maleate |
| CAS | 113-92-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorphenamine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Chlorphenamine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Chlorpheniramine Maleate, gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[p-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine maleate (1:1), (+/-)-Chlorpheniramine maleate, 1-Parachlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 1-p-Chlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, Allergin, Allergisan, Antagonate, C-Meton, Carbinoxamide maleate, Chlor-Trimeton, Chlor-Tripolon, Chlorophenamine, Chloroprophenpyridamine maleate, Chlorphenamine hydrogen maleate, Chlorphenamine maleate, Chlorpheniramine maleate, Chlorprophenpyridamine maleate, Cloropiril, Histadur, Histadur dura-tabs, Histaspan, Ibioton, Lorphen, Neorestamin, Piriex, Piriton, Puermin, Pyridamal 100, Synistamin, Teldrin, dl-Chlorpheniramine maleate, Brompheniramine Maleate Impurity A as Maleate, Brompheniramine Impurity A as Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?