Learn More
Maleato de clorfenamina EP Impureza A (como diclorhidrato), Mikromol™
Descripción
Maleato de clorfenamina EP Impureza A (como diclorhidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride |
| CAS | 2575516-39-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 Cl N3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP), Chlorphenamine Imp. A (EP), 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride, Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Chlorphenamine Maleate Impurity A as Dihydrochloride, Chlorphenamine Impurity A as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN(C)CCC(CCN(C)C)(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-4-(dimetilamino)-2-[2-(dimetilamino)etil]butanonitrilo; diclorhidrato |
| Mostrar más |