Learn More
Maleato de clorfeniramina (maleato de clorfeniramina) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460795 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460795 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0090.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Maleato de clorfeniramina (maleato de clorfeniramina) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortetrazepam
CAS 10379-11-0
Nombres de analitos o componentes Nortetrazepam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2 H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. E (EP), Nortetrazepam, Tetrazepam Impurity E
Fórmula InChI InChI=1 S/C15H15ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h4,6-8 H,1-3,5,9H2,(H,18,19)
SMILES Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3=CCCCC3)c2c1
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(ciclohexen-1-il)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 274.75
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0873 g/mol