Learn More
Maleato de clorfenamina-D6 (maleato de clorfeniramina-D6) 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorphenamine-D6 Maleate |
| CAS | 1219806-45-7 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C16 D6 H13 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Chlorphenamine-D6 Maleate, Chlorpheniramine D6 Maleate, 3-(4-Chlorophenyl)-3-pyridin-2-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine maleate, Chlorpheniramine-d6 maleate, Chlorphenamine-d6 maleate, Chlorphenamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Maleate, γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-Butenedioate Salt (1:1), 3-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine (2Z)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 3-(4-clorofenil)-3-piridin-2-il-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 396.8976 |
| Mostrar más |