Learn More
Cloroxinil, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375459 1 g 1 g
11385459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50432.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1891-95-8 | Molecular Formula: C7H3Cl2NO | Molecular Weight: 188.01 g/mol
Chloroxynil is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroxinil se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1891-95-8
Fórmula molecular C7H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 188.01
Número MDL MFCD00002177
Clave InChI YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile
PubChem CID 74685
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-4-hidroxibenzonitrilo
SMILES OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroxynil
Punto de fusión 143°C to 144°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza ≥97%