Learn More
Chloroxylenol, MedChemExpress
Código de producto. 16491108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491108 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16491108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1414
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroxylenol
Forma física Solid
CAS 88-04-0
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9ClO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 4-Chloro-3,5-dimethylphenol PCMX
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (638.53 mM)
SMILES OC1=CC(C)=C(Cl)C(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 156.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 99.12%