Learn More
Cloroxilenol, LoGiCal
Código de producto. 30457693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457693 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457693 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1997.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroxylenol
CAS 88-04-0
Nombres de analitos o componentes Chloroxylenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
Nombre IUPAC 4-cloro-3,5-dimetilfenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 156.61
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156,0342 g/mol