Learn More
Cloroxurón, TRC
Código de producto. 30004236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004236 250 mg 250 miligramos
30011527 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC427953250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1982-47-4
Fórmula molecular C15 H15 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 290.74
Sinónimo Urea, 3-[p-(p-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethyl- (7CI,8CI), N'-[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]-N,N-dimethylurea, 3-[4-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea, 3-[p-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea, C 1983, Chloroxifenidim, Chloroxuron, Gesamoos, N-4-(p-Chlorophenoxy)phenyl-N',N'-dimethyl urea, N1-[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]-N,N-dimethylurea, Norex, Tenoran
Nombre IUPAC 3-[4-(4-clorofenoxi)fenil]-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroxuron
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClN2O2/c1-18(2)15(19)17-12-5-9-14(10-6-12)20-13-7-3-11(16)4-8-13/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0822