Learn More
Cloroxina, TRC
Código de producto. 30004061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004061 10 g 10 g
17920785 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42413510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-76-2
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 214.05
Sinónimo 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 5,7-dicloroquinolia-8-ol
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.9748
Porcentaje de pureza >95%