Learn More
Chloroxine, MedChemExpress
Descripción
Chloroxine is one of the important 8-hydroxyquinoline derivative. Chloroxine has effective antibacterial, antifungal, antiprotozoal and antiamoebic activities, especially used in treating the intestinal amebiasis. Chloroxine is also used in the treatment of dandruff and seborrheic dermatitis of the scalp.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroxine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 773-76-2 |
| Color | Taupe |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H5Cl2NO |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (155.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1Cl |
| Mostrar más |