Learn More
Clorotris(trifenilfosfina)rodio(i), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315978 5 g 5 g
11305978 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010468.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14694-95-2
Fórmula molecular C54H45ClP3Rh
Peso molecular (g/mol) 925.23
Número MDL MFCD00010016
Clave InChI IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
Nombre IUPAC rodio; trifenilfosfano; cloruro
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Color Rojo
Olor Odorless
Fórmula lineal RhCl[(C6H5)3P]3
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,10047
Información de solubilidad Soluble in most solvents (e;g; benzene,ethanol,chloroform,dichloromethane) but with phosphine dissociation; Reacts with O2 in solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 925.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Microcristales