Learn More
Clorotris(trifenilfosfina)cobalto(i), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451618 25 g 25 g
15431618 1 g 1 g
15441618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55395.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 26305-75-9 | C54H45ClCoP3 | 881,26 g/mol
A stoichiometric reducing agent that is used in the radical dimerization of halogenated organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un agente reductor estequiométrico que se utiliza en la dimerización radical de moléculas orgánicas halogenadas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26305-75-9
Fórmula molecular C54H45ClCoP3
Peso molecular (g/mol) 881.26
Número MDL MFCD00015864
Clave InChI RHNBOEDTKLKUEB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chlorotris triphenylphosphine cobalt i, cobalt i tris triphenylphosphine chloride
PubChem CID 71431130
Nombre IUPAC tris(triphenylphosphane) cobalt chloride
SMILES [Cl-].[Co+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I)
Punto de fusión 135°C to 139°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 881.26
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación