Learn More
Clorotris(1-metiletil)silano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotris(1-methylethyl)silane |
| CAS | 13154-24-0 |
| Fórmula molecular | C9H21ClSi |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | Chlorotriisopropylsilane, Chlorotris(1-methylethyl)silane, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl Chloride, TIPS-Cl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | cloro-tri(propan-2-il)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 192.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1101 |