Learn More
clorotripropilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955841 5 g Frasco de vidrio 5 g
11965841 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 995-25-5 | C9H21ClSi | 192.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 995-25-5
Fórmula molecular C9H21ClSi
Peso molecular (g/mol) 192.81
Clave InChI ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-propylchlorosilane, tripropylchlorosilane, silane, chlorotripropyl, chlorotri-n-propylsilane, chloro tripropyl silane, chloro-tri-n-propylsilane, chlorotripropylsilane, chloro tri-n-propyl silane
PubChem CID 70445
Nombre IUPAC cloro(tripropil)silano
SMILES CCC[Si](CCC)(CCC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chlorotripropylsilane
Color Incolora
Densidad 0.8820g/mL
Punto de ebullición 199.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3990 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.882
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.81
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotripropylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.