Learn More
Clorotrifenilestannano, TRC
Código de producto. 30360017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360017 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30360017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC422250250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Fórmula molecular C18 H15 Cl Sn
Cantidad 250 mg
Sinónimo Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
Fórmula InChI InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC cloro(trifenil)estannano
Peso molecular (g/mol) 385.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.9884