Learn More
Clorotrifenilestannano-d15, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotriphenylstannane-d15 |
| CAS | 358731-94-9 |
| Fórmula molecular | C18D15ClSn |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Stannane, chlorotri(phenyl-d5)- (9CI), Fentin chloride-d15, Chlorotri(phenyl-d5)stannane, Triphenyltin-d15 chloride, Triphenyl-d15-tin chloride, Chlorotriphenylstannane-d15, Fentin chloride D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D,2D,3D,4D,5D;; |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](Cl)(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H] |
| Nombre IUPAC | cloro-tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 400.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.0826 |