Learn More
Clorotrifenilsilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440294 100 g 100 g
11420294 5 g 5 g
11430294 25 g 25 g
11423900 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11440294 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13678.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrifenilsilano se utiliza como agente sililante. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-86-8
Fórmula molecular C18H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 294.85
Número MDL MFCD00000496
Clave InChI MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
Nombre IUPAC cloro(trifenil)silano
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 188°C to 189°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material Chlorotriphenylsilane
Punto de fusión 91°C to 96°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 1820487
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.86
Porcentaje de pureza 96%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive