Learn More
Clorotrifenilsilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420294 5 g 5 g
11430294 25 g 25 g
11423900 50 g 50 g
11440294 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11420294 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13678.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrifenilsilano se utiliza como agente sililante. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-86-8
Fórmula molecular C18H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 294.85
Número MDL MFCD00000496
Clave InChI MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
Nombre IUPAC cloro(trifenil)silano
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 188°C to 189°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material Chlorotriphenylsilane
Punto de fusión 91°C to 96°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1820487
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.86
Porcentaje de pureza 96%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotriphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorotriphenylsilane