Learn More
Clorotrifenilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10498490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10498490 100 g Frasco de vidrio 100 g
10408690 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10498490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151251000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-86-8
Fórmula molecular C18H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 294.85
Número MDL MFCD00000496
Clave InChI MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
Nombre IUPAC cloro(trifenil)silano
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotriphenylsilane
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 91°C to 96°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 378°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3SiCl
Cantidad 100 g
Beilstein 16, 905
Fieser 12,279
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.85
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino y cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotriphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.