Learn More
Clorotrifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Chlorotriphenylmethane is used as laboratory chemical. It acts as a protecting reagent for thiols, alcohols and amines. It is used in organic synthesis for initiating trityl group protection and for preparing S-trityl-L-cysteine (STLC), a inhibitor of Eg5 prevents mitotic progression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorotrifenilmetano se utiliza como sustancia química de laboratorio. Actúa como un reactivo protector para los tioles, los alcoholes y las aminas. Se utiliza en la síntesis orgánica para iniciar la protección del grupo tritilo y para preparar la S-tritil-L-cisteína (STLC), un inhibidor del EG5 que previene la progresión mitótica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo, hexano, benceno, éter, acetona y tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Chlorotriphenylmethane |
| Punto de fusión | 110°C to 114°C |
| Punto de ebullición | 230°C to 235°C (20 mmHg) |
| Fórmula lineal | (C6H5)3CCl |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 397363 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in chloroform,hexane,benzene,ether,acetone and tetrahydrofuran. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.78 |
| Afficher plus |