Learn More
Clorotrifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429383
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11429383 100 g 100 g
11419383 25 g 25 g
11439383 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11429383 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11799.22
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Chlorotriphenylmethane is used as laboratory chemical. It acts as a protecting reagent for thiols, alcohols and amines. It is used in organic synthesis for initiating trityl group protection and for preparing S-trityl-L-cysteine (STLC), a inhibitor of Eg5 prevents mitotic progression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrifenilmetano se utiliza como sustancia química de laboratorio. Actúa como un reactivo protector para los tioles, los alcoholes y las aminas. Se utiliza en la síntesis orgánica para iniciar la protección del grupo tritilo y para preparar la S-tritil-L-cisteína (STLC), un inhibidor del EG5 que previene la progresión mitótica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo, hexano, benceno, éter, acetona y tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-83-5
Fórmula molecular C19H15Cl
Peso molecular (g/mol) 278.78
Número MDL MFCD00000813,MFCD00284810
Clave InChI JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
Nombre IUPAC [cloro(difenil)metil]benceno
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Chlorotriphenylmethane
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 230°C to 235°C (20 mmHg)
Fórmula lineal (C6H5)3CCl
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 397363
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform,hexane,benzene,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.78
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.