Learn More
Clorotrifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419383 25 g 25 g
11429383 100 g 100 g
11439383 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11799.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Chlorotriphenylmethane is used as laboratory chemical. It acts as a protecting reagent for thiols, alcohols and amines. It is used in organic synthesis for initiating trityl group protection and for preparing S-trityl-L-cysteine (STLC), a inhibitor of Eg5 prevents mitotic progression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrifenilmetano se utiliza como sustancia química de laboratorio. Actúa como un reactivo protector para los tioles, los alcoholes y las aminas. Se utiliza en la síntesis orgánica para iniciar la protección del grupo tritilo y para preparar la S-tritil-L-cisteína (STLC), un inhibidor del EG5 que previene la progresión mitótica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo, hexano, benceno, éter, acetona y tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-83-5
Fórmula molecular C19H15Cl
Peso molecular (g/mol) 278.78
Número MDL MFCD00000813,MFCD00284810
Clave InChI JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
Nombre IUPAC [cloro(difenil)metil]benceno
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotriphenylmethane
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 230°C to 235°C (20 mmHg)
Fórmula lineal (C6H5)3CCl
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 397363
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform,hexane,benzene,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.78
Porcentaje de pureza 98%