Learn More
Clorotrimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotrimethylsilane |
| CAS | 75-77-4 |
| Fórmula molecular | C3 H9 Cl Si |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | TMCS, Trimethylchlorosilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | cloro(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 108.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0162 |