Learn More
Clorotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430990 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 11430990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13651.AU
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El clorotrimetilsilano se utiliza para silanizar el instrumental de vidrio de laboratorio, lo que hace que las superficies sean más lipofílicas. Se utiliza en la producción de haluros de trimetilsililo, seudohaluros y distintos compuestos orgánicos de silicio. También se utiliza para producir hexametildisilano mediante reducción.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrimetilsilano se utiliza para silanizar el instrumental de vidrio de laboratorio, lo que hace que las superficies sean más lipofílicas.Se utiliza en la producción de haluros de trimetilsililo, seudohaluros y distintos compuestos orgánicos de silicio.También se utiliza para producir hexametildisilano por reducción.
Solubilidad
Miscible con éter, benceno, dietiléter y percloroetileno.
Notas
Incompatible con agua, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes, aldehídos, aminas, cetonas y ésteres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 56°C to 58°C
Nombre del producto químico o material Chlorotrimethylsilane
Punto de fusión -58°C
CAS 75-77-4
Cantidad 1000 mL
Temperatura de inflamación -27°C
Olor Chlorine-like
Índice de refracción 1.389
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.856
Fórmula molecular C3H9ClSi
Fórmula lineal (CH3)3SiCl
Número MDL MFCD00000502
Número UN UN1298
Beilstein 1209232
Sinónimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon
Información de solubilidad Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Clave InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC clorotrimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.64
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane