Learn More
Clorotrimetilsilano, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10433575 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10433575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426431000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.80€
    75.65€ / 100 ml
    Ahorro 15.15€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Punto de fusión -58.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 57.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C3H9ClSi
Fórmula lineal (CH3)3SiCl
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Número MDL MFCD00000502
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 2180
Gravedad específica 0.85
Sinónimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
Clave InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC cloro(trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Viscosidad 0.34 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.