Learn More
chlorotrimethylsilane, 1M Solution in Dichloromethane, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 10482863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100mL; AcroSeal glass bottle packed in tin can
Código de producto.
10482863 100mL; AcroSeal glass bottle packed in tin can
1 options
Código de producto. 10482863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381601000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotrimethylsilane
Nombre de nota 1M Solution in Dichloromethane
CAS 75-77-4, 75-09-2
Densidad 1.2570g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Fórmula molecular C3H9ClSi
Fórmula lineal (CH3)3SiCl
Número MDL MFCD00000502
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 2180
Sinónimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
Clave InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC cloro(trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.64