Learn More
Clorotriisopropilsilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483617 10 g 10 g
11493617 50 g 50 g
11403627 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17376.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotriisopropilsilano se utiliza como agente sililante en la síntesis de nucleótidos. Se utiliza como intermediario en la fabricación de sustancias químicas como los productos farmacéuticos y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13154-24-0
Fórmula molecular C9H21ClSi
Peso molecular (g/mol) 192.80
Número MDL MFCD00009656
Clave InChI KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
Nombre IUPAC cloro-tri(propan-2-il)silano
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 200°C
Nombre del producto químico o material Chlorotriisopropylsilane
Cantidad 10 g
Número UN UN2987
Beilstein 1737446
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.81
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.4535
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.908
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotriisopropylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorotriisopropylsilane