Learn More
Clorotriisopropilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10012960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10012960 10 g Frasco de vidrio 10 g
10286940 50 g Frasco de vidrio 50 g
11995821 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10012960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221260100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13154-24-0
Fórmula molecular C9H21ClSi
Peso molecular (g/mol) 192.80
Número MDL MFCD00009656
Clave InChI KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Chlorotriisopropylsilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiCl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.902
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Nombre IUPAC cloro-tri(propan-2-il)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.81
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotriisopropylsilane
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faresætning
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.