Learn More
Clorotriisopropilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095972 5 g Frasco de vidrio 5 g
10166522 25 g Frasco de vidrio 25 g
10483165 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10095972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377350050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13154-24-0
Fórmula molecular C9H21ClSi
Peso molecular (g/mol) 192.80
Número MDL MFCD00009656
Clave InChI KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotriisopropylsilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 198°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiCl
Índice de refracción 1.4520 to 1.454
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.902
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Nombre IUPAC cloro-tri(propan-2-il)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.81
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotriisopropylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.