Learn More
Clorotrietilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotriethylsilane |
| CAS | 994-30-9 |
| Fórmula molecular | C6H15ClSi |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Triethylchlorosilane, Triethylsilyl Chloride, TES-Cl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC[Si](Cl)(CC)CC |
| Nombre IUPAC | cloro(trietil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 150.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0632 |