Learn More
Clorotrietilsilano, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945921 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11945921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433251000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotriethylsilane
CAS 994-30-9, 109-99-9
Color Incolora
Densidad 0.8860g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H15ClSi
Fórmula lineal (C2H5)3SiCl
Número MDL MFCD00000507
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,2179
Gravedad específica 0.886
Sinónimo triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
Clave InChI DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Nombre IUPAC cloro(trietil)silano
Peso molecular (g/mol) 150.72
PubChem CID 13819
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.72
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotriethylsilane, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.