Learn More
Clorotrietoxisilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotriethoxysilane |
| CAS | 4667-99-6 |
| Fórmula molecular | C6H15ClO3Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15ClO3Si/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCO[Si](Cl)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | cloro(trietoxi)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 198.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0479 |