Learn More
Clorotrianiseno-d9 (trimetoxi-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotrianisene-D9 (trimethoxy-D9) |
| CAS | 1276197-26-2 |
| Fórmula molecular | C23 D9 H12 Cl O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Chlorotrianisene-d9, Chlorotrianisene-d9 (trimethoxy-d9), Chlorotrianisene-D9 (trimethoxy-D9), Chlorotris(p-methoxy-d3-phenyl)ethylene, Tri-p-anisylchloroethylene-d9, 1,1',1''-(1-chloro-1-ethenyl-2-ylidene)tris[4-(methoxy-d3)benzene] |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C23H21ClO3/c1-25-19-10-4-16(5-11-19)22(17-6-12-20(26-2)13-7-17)23(24)18-8-14-21(27-3)15-9-18/h4-15 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1)C(=C(c2ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2)c3ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc3)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[1-cloro-2,2-bis[4-(trideuteriometoxi)fenil]etenil]-4-(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 389.9195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1744 g/mol |
| Mostrar más |