Learn More
Clorotoluron, TRC
Código de producto. 30137534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137534 10 g 10 g
17951575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42160010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15545-48-9
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 212.68
Sinónimo Urea, 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, 1-(3-Chloro-4-methyl)-3,3-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurea, 3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea, C 2242, CGA 15646, Chlorotoluron, Chlortoluron, Dicuran, Dicuran 500FL, Klortosan, Lentipur, Lentipur 500SC, Lentipur Flo, Lentipur Forte, N,N-Dimethyl-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(3-Chloro-4-tolyl)-N',N'-dimethylurea, Shvat SC, Syncuran, Syncuran 80DP, Tolurex, Tolurgan
Nombre IUPAC 3-(3-cloro-4-metilfenilo)-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotoluron
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0716