Learn More
Clorotolurón-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6 |
| CAS | 1219803-48-1 |
| Fórmula molecular | C10 2H6 H7 Cl N2 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(3-cloro-4-metilfenil)-1,1-bis(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 218.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1093 |