Learn More
Clorotiazida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chlorothiazide |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.9488 |
| Porcentaje de pureza | >95% |