Learn More
Clorotiazida, Mikromol™
Description
Clorotiazida
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chlorothiazide |
| CAS | 58-94-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorothiazide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida |
| Show More |