Learn More
Chlorothiazide, MedChemExpress
Descripción
Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorothiazide |
| CAS | 58-94-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H6ClN3O4S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (338.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)N=CNS2(=O)=O)(N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 295.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.72 |
| Mostrar más |