Learn More
Clorotiazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15793447 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15793447 25 g 25 g
15783447 5 g 5 g
15703457 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15793447 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461740250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-94-6
Fórmula molecular C7H6ClN3O4S2
Peso molecular (g/mol) 295.71
Número MDL MFCD00058576
Clave InChI JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
PubChem CID 2720
ChEBI CHEBI:3640
Nombre IUPAC 6-cloro-1,1-dioxo-4H-1$l{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorothiazide
Punto de fusión 348.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dmso, dmf, slightly soluble in methanol, pyridine, practically insoluble in diethyl ether, benzene, and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.72
Porcentaje de pureza 98%