Learn More
Clorotiazida-13C,15N2, TRC
Product Code. 30133221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Unit Size:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30133221 5 mg 5 miligramos
30011624 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133221 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3800025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1189440-79-6
Fórmula molecular C613CH6ClN15N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 298.7
Sinónimo 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-13C,15N2, 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-13C,15N2 1,1-dioxide, Chlorthiazide-13C,15N2;Chlotride-13C,15N2;Diuril-13C,15N2, Saluric-13C,15N2;
Nombre IUPAC 6-cloro-4H-benzo[e][1,2,4]tiaazina-7-sulfonamida-3-13C-2-15N-15N 1,1-dióxido
SMILES ClC1=C(S([15NH2])(=O)=O)C=C2C(N[13CH]=[15N]S2(=O)=O)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorothiazide-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)/i3+1,9+1,11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.95
Porcentaje de pureza >95%