Learn More
Clorotiazida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327636 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327636 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11510700AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Nombres de analitos o componentes Chlorothiazide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 Cl N3 O4 S2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
Nombre IUPAC 6-cloro-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 295.72
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 294,9488 g/mol