Learn More
Clorosulfurón, TRC
Código de producto. 17922885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922885 250 mg 250 miligramos
17954525 100 mg 100 miligramos
17991265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC384978250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64902-72-3
Fórmula molecular C12 H12 Cl N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 357.77
Sinónimo 2-Chloro-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide, Chlorsulfuron, DPX 4189, DPX-W 4189, Glean, Glean 20DF, Glean 75, Glean 75DF, Kartes, Khardin, Kortes, Luhuanglong, N-(2-Chlorophenyl)sulfonyl-N'-(4-methyl-6-methoxy-2-triazinyl)urea, Tuligen, W 4189
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)sulfonil-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)urea
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorsulfuron
Nombres de analitos o componentes Chlorsulfuron
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12ClN5O4S/c1-7-14-10(17-12(15-7)22-2)16-11(19)18-23(20,21)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-6H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0299
Porcentaje de pureza >95%