Learn More
Éster metílico del ácido clorosulfúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorosulfuric Acid Methyl Ester |
| CAS | 812-01-1 |
| Fórmula molecular | C H3 Cl O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl Chlorosulfate, Methyl Chlorosulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH3ClO3S/c1-5-6(2,3)4/h1H3 |
| SMILES | COS(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | clorosulfoniloximetano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.9491 |