Learn More
Clorosulfonilisocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552181 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10695022 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10337580 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10688313 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11954391 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10552181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162040050
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1189-71-5 | CClNO3S | 141.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de alquilación, reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189-71-5
Fórmula molecular CClNO3S
Peso molecular (g/mol) 141.53
Clave InChI WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonylisocyanate, sulfuryl chloride isocyanate, n-carbonylsulfamyl chloride, chlorosulphonyl isocyanate, sulfurisocyanatidic chloride, n-chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonyl imino methanone, csi, sulfurisocyanatidoyl chloride
PubChem CID 70918
Nombre IUPAC cloruro de N-(oxometiliden)sulfamoil
SMILES C(=NS(=O)(=O)Cl)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Chlorosulfonyl isocyanate
Punto de fusión -44.0°C
Color Blanco
Densidad 1.6260g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClSO2NCO
Índice de refracción 1.4450 to 1.4490
Cantidad 5 mL
Fieser 01,117; 02,70; 03,51; 04,90; 05,132; 06,122; 07,65; 08,105; 10,94; 11,125; 12,122; 13,80
Gravedad específica 1.626
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons,miscible with saturated and chlorinated,hydrocarbons
Viscosidad 0.996 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.53
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales, polvo cristalino o gránulos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorosulfonyl isocyanate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.