Learn More
Ácido (clorosulfonil)benzoico, TRC
Código de producto. 30355592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355592 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30355592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3831002.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Chlorosulfonyl)benzoic Acid
CAS 10130-89-9
Fórmula molecular C7H5ClO4S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC ácido 4-clorosulfonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 220.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9597