Learn More
Ácido (clorosulfonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Chlorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 10130-89-9 |
| Fórmula molecular | C7H5ClO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 4-clorosulfonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9597 |